Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Methyl 3-methyl-5-nitrobenzoate
EN300-65558.1G
ENAMEN300-65558.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-65558.1G
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoat
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,1700 g/mol |
MDL:
MFCD12172988 CAS-Nummer: 482311-23-9 |