Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolcarboxylat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Ethyl 2-amino-4-methyloxazole-5-carboxylate
EN300-75938.5G
ENAMEN300-75938.5GEA
0
EUR
ENAMEN300-75938.5G
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolcarboxylat
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 170,1659 g/mol |
MDL:
MFCD09028430 CAS-Nummer: 79221-15-1 |