2-Brom-1,1,1-trifluorethan
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-77137.1G
ENAMEN300-77137.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-77137.1G
2-Brom-1,1,1-trifluorethan
2-Brom-1,1,1-trifluorethan
Formel:
F₃CCH₂Br |
CAS-Nummer:
421-06-7 EINECS: 207-001-7 |