7-Brom-4-chlorchinolin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-79433.1G
ENAMEN300-79433.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-79433.1G
7-Brom-4-chlorchinolin
7-Bromo-4-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN |
MDL:
MFCD02684221 CAS-Nummer: 75090-52-7 |