2-Brom-4-nitrobenzylalkohol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-82746.1G
ENAMEN300-82746.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-82746.1G
2-Brom-4-nitrobenzylalkohol
2-Brom-4-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ |
MDL:
MFCD12152256 CAS-Nummer: 183111-34-4 |