2-Chlor-5-iodanilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-88616.5G
ENAMEN300-88616.5GEA
0
EUR
ENAMEN300-88616.5G
2-Chlor-5-iodanilin
2-Chlor-5-iodanilin
Formel:
C₆H₅ClIN |
MDL:
MFCD11505641 CAS-Nummer: 16604-98-1 |