3-Methoxy-2-naphthoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-Methoxynaphthalene-2-carboxylic acid
EN30000001.1G
ENAMEN30000001.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000001.1G
3-Methoxy-2-naphthoesäure
3-Methoxy-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202,2060 g/mol |
MDL:
MFCD00094168 CAS-Nummer: 883-62-5 EINECS: 212-932-7 |