3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid
EN30000079.1G
ENAMEN30000079.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000079.1G
3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure
3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol |
MDL:
MFCD00020515 CAS-Nummer: 20811-60-3 |