3-(2-Methylphenoxy)propionsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30000080.1G
ENAMEN30000080.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000080.1G
3-(2-Methylphenoxy)propionsäure
3-(2-Methylphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD00642410 CAS-Nummer: 25173-35-7 |