3-(2-Fluorphenoxy)propionsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30000103.1G
ENAMEN30000103.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000103.1G
3-(2-Fluorphenoxy)propionsäure
3-(2-Fluorphenoxy)propionsäure
Formel:
C₉H₉FO₃ |
MDL:
MFCD01569309 CAS-Nummer: 2967-72-8 |