3-(2-Methoxyphenoxy)propionsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30000121.1G
ENAMEN30000121.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000121.1G
3-(2-Methoxyphenoxy)propionsäure
3-(2-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ |
MDL:
MFCD01931914 CAS-Nummer: 20370-80-3 |