2,3,6-Trichlorbenzoesäure

Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung

Synonyme: 2,3,6-TBA

EN30000235.1G
ENAMEN30000235.1GEA 0 EUR
ENAMEN30000235.1G
2,3,6-Trichlorbenzoesäure
2,3,6-Trichlorbenzoesäure
Formel: C₇H₃Cl₃O₂
Molecular Weight: 225,46 g/mol
Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…164,5 °C
MDL: MFCD00053310
CAS-Nummer: 50-31-7
EINECS: 200-026-4
UN: 2811
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR