1-(Phenylsulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30000358.1G
ENAMEN30000358.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000358.1G
1-(Phenylsulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
1-(Phenylsulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Formel:
C₁₂H₁₅NO₄S |
MDL:
MFCD00723116 CAS-Nummer: 122891-92-3 |