1-((4-Nitrophenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30000368.1G
ENAMEN30000368.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000368.1G
1-((4-Nitrophenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
1-((4-Nitrophenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₆S |
MDL:
MFCD01045658 CAS-Nummer: 331828-49-0 |