(S)-1-(Phenylsulfonyl)-2-piperidincarbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
(S)-1-(Phenylsulphonyl)pipecolinic acid
EN30000653.1G
ENAMEN30000653.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000653.1G
(S)-1-(Phenylsulfonyl)-2-piperidincarbonsäure
(S)-1-(Phenylsulfonyl)-2-piperidincarbonsäure
Formel:
C₁₂H₁₅NO₄S Molecular Weight: 269,32 g/mol |
MDL:
MFCD02655853 CAS-Nummer: 223562-03-6 |