5-Brom-2-thenoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
5-Bromthiophen-2-carbonsäure, 5-Brom-2-thiophencarbonsäure
EN30000712.1G
ENAMEN30000712.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000712.1G
5-Brom-2-thenoesäure
5-Brom-2-thenoesäure
Formel:
C₅H₃BrO₂S Molecular Weight: 207,05 g/mol |
MDL:
MFCD00079725 CAS-Nummer: 7311-63-9 |