Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30000834.1G
ENAMEN30000834.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000834.1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ |
MDL:
MFCD03419462 CAS-Nummer: 64951-08-2 |