4-Chlorpicolinsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
EN30000872.1G
ENAMEN30000872.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000872.1G
4-Chlorpicolinsäure
4-Chlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol |
MDL:
MFCD00191400 CAS-Nummer: 5470-22-4 |