Tetrachlorpicolinsäure

Lieferant: SIA ENAMINE

Synonyme: 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic acid

EN30000931.1G
ENAMEN30000931.1GEA 0 EUR
ENAMEN30000931.1G
Tetrachlorpicolinsäure
Tetrachlorpicolinsäure
Formel: C₆HCl₄NO₂
Molecular Weight: 260,89 g/mol
MDL: MFCD00185833
CAS-Nummer: 10469-09-7
EINECS: 233-956-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR