2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30000962.1G
ENAMEN30000962.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000962.1G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₉H₈N₂O |
MDL:
MFCD02251327 CAS-Nummer: 30384-93-1 |