4'-(Difluormethoxy)acetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30001080.1G
ENAMEN30001080.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001080.1G
4'-(Difluormethoxy)acetophenon
4'-(Difluormethoxy)acetophenon
Formel:
C₉H₈F₂O₂ |
MDL:
MFCD00042250 CAS-Nummer: 83882-67-1 EINECS: 281-174-7 |