5-Chlor-3-nitrosalicylaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30001100.1G
ENAMEN30001100.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001100.1G
5-Chlor-3-nitrosalicylaldehyd
5-Chlor-3-nitrosalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄ClNO₄ |
MDL:
MFCD00462959 CAS-Nummer: 16634-90-5 |