7-Bromisatin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
7-Brom-1H-indol-2,3-dion, 7-Brom-2,3-dioxoindolin, 7-Bromindolin-2,3-dion, 7-Brom-2,3-indolindion
EN30001156.1G
ENAMEN30001156.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001156.1G
7-Bromisatin
7-Bromisatin
Formel:
C₈H₄BrNO₂ Molecular Weight: 226,03 g/mol |
MDL:
MFCD00774354 CAS-Nummer: 20780-74-9 |