7-Methylisatin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
7-Methylindoline-2,3-dione
EN30001162.1G
ENAMEN30001162.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001162.1G
7-Methylisatin
7-Methylisatin
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,1574 g/mol |
MDL:
MFCD00022797 CAS-Nummer: 1127-59-9 EINECS: 214-431-9 |