4-Amino-3-nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30001192.1G
ENAMEN30001192.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001192.1G
4-Amino-3-nitrobenzolsulfonamid
4-Amino-3-nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₇N₃O₄S Molecular Weight: 217,2000 g/mol |
MDL:
MFCD00116612 CAS-Nummer: 2360-19-2 |