4-Fluor-2-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30001207.1G
ENAMEN30001207.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001207.1G
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonamid
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₈FNO₂S Molecular Weight: 189,2073 g/mol |
MDL:
MFCD02709831 CAS-Nummer: 489-17-8 |