2-Cyan-4'-fluoracetanilid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30001284.1G
ENAMEN30001284.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001284.1G
2-Cyan-4'-fluoracetanilid
2-Cyan-4'-fluoracetanilid
Formel:
C₉H₇FN₂O |
MDL:
MFCD00276110 CAS-Nummer: 1735-88-2 |