(2-Nitrophenyl)acetonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme: 2-Nitrobenzyl cyanide
EN30001351.1G
ENAMEN30001351.1GEA 0 EUR
ENAMEN30001351.1G
(2-Nitrophenyl)acetonitril
(2-Nitrophenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81…83 °C
MDL: MFCD00007183
CAS-Nummer: 610-66-2
EINECS: 210-231-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III