2-Methyl-4-phenylthiazol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Methyl-4-phenylthiazole
EN30001404.1G
ENAMEN30001404.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001404.1G
2-Methyl-4-phenylthiazol
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formel:
C₁₀H₉NS Molecular Weight: 175,25 g/mol |
MDL:
MFCD00489998 CAS-Nummer: 1826-16-0 |