2-Chlor-3'-methoxyacetanilid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
EN30001584.1G
ENAMEN30001584.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001584.1G
2-Chlor-3'-methoxyacetanilid
2-Chlor-3'-methoxyacetanilid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 199,6342 g/mol |
MDL:
MFCD00018900 CAS-Nummer: 17641-08-6 |