2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
EN30001884.1G
ENAMEN30001884.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001884.1G
2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆BrF₃O Molecular Weight: 267,04 g/mol |
MDL:
MFCD03094283 CAS-Nummer: 2003-10-3 |