2-Chlor-N-methylacetamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30001998.1G
ENAMEN30001998.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001998.1G
2-Chlor-N-methylacetamid
2-Chlor-N-methylacetamid
Formel:
C₃H₆ClNO |
MDL:
MFCD00018913 CAS-Nummer: 96-30-0 EINECS: 202-497-1 |