4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
EN30002005.1G
ENAMEN30002005.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002005.1G
4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon
4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂O Molecular Weight: 164,98 g/mol |
MDL:
MFCD00051504 CAS-Nummer: 932-22-9 |