3-Aminobenzolsulfonamid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Anilin-3-sulfonsäureamid, 3-Aminobenzolsulfonsäureamid
EN30002109.1G
ENAMEN30002109.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002109.1G
3-Aminobenzolsulfonamid
3-Aminobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molecular Weight: 172,21 g/mol |
MDL:
MFCD00035781 CAS-Nummer: 98-18-0 EINECS: 202-646-0 |