3-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30002110.1G
ENAMEN30002110.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002110.1G
3-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
3-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂S |
MDL:
MFCD00602451 CAS-Nummer: 6274-18-6 |