3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30002113.1G
ENAMEN30002113.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002113.1G
3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin
3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O₂S |
MDL:
MFCD02063328 CAS-Nummer: 22184-99-2 |