3-(Morpholinosulfonyl)anilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30002114.1G
ENAMEN30002114.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002114.1G
3-(Morpholinosulfonyl)anilin
3-(Morpholinosulfonyl)anilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₃S Molecular Weight: 242,300 g/mol |
MDL:
MFCD02090909 CAS-Nummer: 22184-97-0 |