3-Amino-N-(3-chlorphenyl)benzolsulfonamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30002119.1G
ENAMEN30002119.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002119.1G
3-Amino-N-(3-chlorphenyl)benzolsulfonamid
3-Amino-N-(3-chlorphenyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O₂S |
MDL:
MFCD03147574 CAS-Nummer: 438017-93-7 |