4-(Morpholinosulfonyl)anilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30002200.1G
ENAMEN30002200.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002200.1G
4-(Morpholinosulfonyl)anilin
4-(Morpholinosulfonyl)anilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₃S Molecular Weight: 242,300 g/mol |
MDL:
MFCD00277213 CAS-Nummer: 21626-70-0 |