2-Amino-4-(4-chlorphenyl)thiazol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
4-(4-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
EN30002225.1G
ENAMEN30002225.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002225.1G
2-Amino-4-(4-chlorphenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₇ClN₂S Molecular Weight: 210.69 g/mol |
MDL:
MFCD00047058 CAS-Nummer: 2103-99-3 |