2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30002228.1G
ENAMEN30002228.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002228.1G
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazol
2-Amino-5-methyl-4-phenylthiazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂S Molecular Weight: 190,2648 g/mol |
MDL:
MFCD00617257 CAS-Nummer: 30709-67-2 |