2-Amino-6-brombenzothiazol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30002269.1G
ENAMEN30002269.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002269.1G
2-Amino-6-brombenzothiazol
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formel:
C₇H₅BrN₂S Molecular Weight: 229,1 g/mol |
MDL:
MFCD00152229 CAS-Nummer: 15864-32-1 |