3-Amino-1H-indazol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30002352.1G
ENAMEN30002352.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002352.1G
3-Amino-1H-indazol
3-Amino-1H-indazole
Formel:
C₇H₇N₃ |
MDL:
MFCD00182045 CAS-Nummer: 874-05-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |