4-(Isopropylamino)diphenylamin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
N1-Isopropyl-N4-phenylbenzene-1,4-diamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
EN30002412.1G
ENAMEN30002412.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002412.1G
4-(Isopropylamino)diphenylamin
4-(Isopropylamino)diphenylamin
Formel:
C₁₅H₁₈N₂ Molecular Weight: 226,32 g/mol |
MDL:
MFCD00026348 CAS-Nummer: 101-72-4 EINECS: 202-969-7 |