3-Chlor-4-(difluormethoxy)anilin Hydrochlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30002421.1G
ENAMEN30002421.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002421.1G
3-Chlor-4-(difluormethoxy)anilin Hydrochlorid
3-Chlor-4-(difluormethoxy)anilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₇Cl₂F₂NO |
MDL:
MFCD08447168 CAS-Nummer: 115700-24-8 |