3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-(4-Morpholinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline, 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)aniline
EN30002435.1G
ENAMEN30002435.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002435.1G
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluorid
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluorid
Formel:
C₁₁H₁₃F₃N₂O Molecular Weight: 246,23 g/mol |
MDL:
MFCD00042160 CAS-Nummer: 784-57-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |