4-(Difluormethoxy)anilin

Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung

EN30002436.1G
ENAMEN30002436.1GEA 0 EUR
ENAMEN30002436.1G
4-(Difluormethoxy)anilin
4-(Difluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,286 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00085005
CAS-Nummer: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR