2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
5-(tert-Butyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
EN30002535.1G
ENAMEN30002535.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002535.1G
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol
Formel:
C₆H₁₁N₃S Molecular Weight: 157,24 g/mol |
MDL:
MFCD00040403 CAS-Nummer: 39222-73-6 EINECS: 254-364-2 |