4-Aminophthalimid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme: 4-Amino-1,2-benzoldicarbonsäureimid, 4-Aminophthalsäureimid
EN30002536.1G
ENAMEN30002536.1GEA 0 EUR
ENAMEN30002536.1G
4-Aminophthalimid
4-Aminophthalimid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 447 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 294 °C
MDL: MFCD00041854
CAS-Nummer: 3676-85-5
EINECS: 222-948-6