5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol-3-acetonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
5-Amino-3-(cyanomethyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
EN30002690.1G
ENAMEN30002690.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002690.1G
5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol-3-acetonitril
5-Amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol-3-acetonitril
Formel:
C₁₂H₉N₅ Molecular Weight: 223,2334 g/mol |
MDL:
MFCD00020729 CAS-Nummer: 7152-40-1 EINECS: 230-496-6 |